Learn More
Fisherbrand™ Sonda portátil de repuesto ultraprecisa de platino Traceable™
Código de producto. 15254016 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -200°C a +500°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
15254016 De -200°C a +500°C cada uno
1 options
Código de producto. 15254016
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para usar con el termómetro digital ultrapreciso Traceable Platinum
Accesorio para usar con el termómetro digital ultrapreciso Traceable™ Platinum.
  • Alta precisión: 0,05 % de -80 a +290 grados Celsius
  • Resistente al agua.
  • 4 cables de platino/acero inoxidable
Especificaciones
Diámetro de la sonda (imperial) 0,13 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.3 mm
Longitud del cable (imperial) 6 pies
Longitud de la sonda (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 1,8 m (cable), 17,8 cm (sonda)
Longitud del cable (métrico) 1,8 m
Longitud de la sonda (métrico) 17,8 cm
Material Platinum, Acero inoxidable
Tipo de sonda Sonda de acero inoxidable de platino RTD
Tipo de producto Sonda portátil de repuesto
Temperatura máx. (imperial) 932°F
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (imperial) 392°F
Temperatura mín. (métrico) 200°C
Intervalo de temperatura (imperial) -328 °F a +932 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -200°C a +500°C
Para utilizar con (equipo) Termómetro digital ultrapreciso de platino Traceable
Exactitud 0,05 por ciento entre -80 y +290 grados C
Mostrar más Mostrar menos
Para mejorar el rendimiento, las sondas deben calibrarse como un sistema con el medidor.