Learn More
Fisherbrand™ Sonda de repuesto ultraprecisa de platino Traceable™ Bullet™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Accesorio para usar con el termómetro digital ultrapreciso Traceable Platinum.
- Accesorio para usar con el termómetro digital ultrapreciso Traceable Platinum
- Alta precisión: 0,05 % de -80 a +290 grados Celsius
- Resistente al agua.
- 4 cables de platino/acero inoxidable
- Sonda: 0,381 diám. × 15,24 mm de largo
- Longitud de cable: 2,74 m
Specifications
Specifications
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,15 in |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 0,381 mm |
| Longitud del cable (imperial) | 9 pies |
| Longitud de la sonda (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 2,74 m (cable), 152,4 mm (sonda) |
| Longitud del cable (métrico) | 2,74 m |
| Longitud de la sonda (métrico) | 15,24 mm |
| Material | Platinum, Acero inoxidable |
| Tipo de sonda | Sonda de acero inoxidable de platino RTD Bullet |
| Tipo de producto | Sonda Bullet |
| Show More |
Para mejorar el rendimiento, las sondas deben calibrarse como un sistema con el medidor.