Learn More
Fisherbrand™ Termómetro con sonda para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Traceable™
Código de producto. 13597070 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-100,00°C a +199,99°C
De - 100,00 °C a + 70 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -148° a +392 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 148 °F a + 158 °F)
Tipo de sonda:
Sonda con mango de acero inoxidable de 9 pulg
Sonda: 2,2 cm diám. × 1,88 cm de largo (0,187 × 0,74 pulgadas)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Tipo de sonda Tamaño de la unidad
13597070 -100,00°C a +199,99°C De -148° a +392 °F Sonda con mango de acero inoxidable de 9 pulg cada uno
13507080 De - 100,00 °C a + 70 °C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 148 °F a + 158 °F) Sonda: 2,2 cm diám. × 1,88 cm de largo (0,187 × 0,74 pulgadas) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13597070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    169.04€ / paquete de 1
    Ahorro 73.96€
    30% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Baterías, sensor térmico de resistencia (RTD) de platino/sonda de acero inoxidable, bandas magnéticas, cinta de Velcro™, soporte de sobremesa
Muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día).
Muestra lecturas mínimas y máximas de las últimas 24 horas (cada hora), últimos siete días (cada día) o últimos 31 días (cada día). El termómetro para refrigerador y congelador de alta precisión de platino Fisher Scientific™ Traceable™ con una sonda de acero inoxidable resistente al agua de platino proporciona lecturas exactas con penetración de punta de 0.3 pulg y cable resistente al agua.
La pantalla triple muestra la temperatura actual en °F/ °C y la temperatura mínima/máxima
  • La tecla de marca de hora/fecha muestra la hora y la fecha exactas para todas las lecturas mínimas y máximas
  • El sensor de 4cables garantiza una respuesta lineal y de alta precisión en todo el intervalo
  • La alarma puede ajustarse en incrementos de 0,1° y avisa cuando la temperatura supera a la alza o a la baja los puntos de ajuste
  • La alarma visual de LED y sonora avisa continuamente, incluso si la temperatura vuelve al intervalo de no-alarma
  • Resolución: 0,01°
  • Exactitud: 0,1 °C
  • Pantalla: fácil de leer, 3 líneas y 2 LED de alarma
  • Longitud de cable: 3 metros (10 pies)
  • Tamaño: 2,75 x 4,25 x 0,75 pulg
  • Peso: 5 oz
  • Carcasa: plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Incluye Sensor de platino/sonda de acero inoxidable, soporte, montaje en pared, baterías, certificado trazable.
Longitud (métrico) 18 cm
Material ABS
Tipo de sonda Sonda con mango de acero inoxidable de 9 pulg
Resolución 0,01°C
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máxima 199,99 °C
Temperatura mín. (imperial) − 148 °F
Temperatura mín. (métrico) − 100 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De -148° a +392 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -100,00°C a +199,99°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,1°C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 30 cm