Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de refrigerador/congelador Plus™
Código de producto. 11709755 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11709755 De -50°C a +70°C cada uno
1 options
Código de producto. 11709755
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se puede utilizar para líquidos, aire/gases, semisólidos, baños de agua y refrigeradores
Controla las temperaturas de forma precisa en congeladores, baños de agua, bloques calefactores, incubadores y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado. El termómetro para refrigerador/congelador Fisherbrand™ Plus™ incluye sensor con un diámetro de 5 mm y una longitud de 19 mm. Se puede utilizar para líquidos, aire/gases, semisólidos, baños de agua y refrigeradores.
  • Memoria de temperatura máxima y mínima
  • Pantalla triple que muestra simultáneamente las temperaturas mínimas, máximas y actuales
  • Alarma de temperatura alta y baja programable en incrementos de 1 grado
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,18 in
Diámetro de la sonda (métrico) 5 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 83 x 16 x 64 mm
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores
Incluye Certificado trazable, pila AAA
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud (métrico) 83 mm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113,39 g
Anchura (imperial) 2,5 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 3,25 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Control de la temperatura en el congelador
Exactitud ± 0,5 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 6,35 cm