Learn More
Fisherbrand™ Medidor de humedad/temperatura/punto de condensación con tarjeta de memoria Traceable™
Código de producto. 15214016 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
0°C a 50°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15214016 0°C a 50°C cada uno
1 options
Código de producto. 15214016
Includes
Pilas, adaptador, lector de tarjetas de memoria de 256 MB, tiras magnéticas de montaje, soporte de pared de Velcro™, soporte de sobremesa, certificado Traceable y funda de plástico ABS de gran impacto y resistente a productos químicos
Memorias de mín/máx, alarmas altas/bajas y registrador de datos integrado.
Memorias de mín/máx, alarmas altas/bajas y registrador de datos integrado. El medidor de humedad/temperatura/punto de condensación con tarjeta de memoria Fisher Scientific™ Traceable™ captura 5,9 millones de lecturas con una tarjeta SD extraíble de 256 MB.
Supervisa cabinas, incubadoras, salas limpias, almacenes, laboratorios, campanas y áreas críticas
Termómetro
  • De 0° a 50 °C
  • Mín./máx. muestra las lecturas más altas/más bajas para cualquier período de tiempo
  • La alarma se ajusta en incrementos de 0,1
  • La alarma emite un pitido y un LED rojo brillante parpadea cuando la temperatura, la humedad o el punto de condensación aumentan o caen por debajo de los puntos de ajuste establecidos por el usuario
  • Pantalla de cuatro líneas con dígitos de 1,7 cm (0,7 pulgadas)
Registrador de datos
  • Guarda las lecturas desde una vez por minuto hasta una vez cada 720 minutos en una tarjeta de memoria SD estándar
  • Registra el equivalente a lecturas minuto a minuto a lo largo 10 de años
  • El lector de tarjetas de memoria incluido se conecta a cualquier puerto de ordenador USB para obtener un informe instantáneo, sin necesidad de instalar software
  • El informe de texto incluye la fecha/hora del día y todas las lecturas de sensores en una sola línea
  • El informe puede enviarse a cualquier hoja de cálculo o base de datos
Especificaciones
  • Tasa de muestreo: Desde una vez por minuto hasta una vez por 720 minutos (configurable por el usuario)
  • Memoria: La tarjeta de memoria es de 256 MB, pero se puede alojar una tarjeta de hasta 4 GB
  • Funciones: Memoria mín./máx., alarma alta/baja, captura de datos
  • Escala de temperatura: de 0° a 50,0 °C con una resolución de 0,1 °C
  • Precisión de temperatura: ±1°C
  • Intervalo de humedad: Del 0,0 al 90,0%
  • Resolución de humedad: 0,1%
  • Precisión de humedad: ±5% de HR en 25 °C entre 20 y 85 % de HR; ±7 % de HR en otros lugares
  • Intervalo de punto de rocío: De -20,0° a +50,0°C con resolución de 0.1°
  • Dimensiones L × An × Al: 3,5 x 4,25 x 1,25 pulg (8,9 x 10,8 x 3,2cm)
  • Peso: 200 g (7 oz)
Información de órdenes
Funciona con las pilas o el adaptador suministrados. Las pilas duran un año sin captura de datos y un mes con velocidad de muestreo de uno por minuto. Si el adaptador no recibe corriente, la batería ofrece respaldo automático.
Certifications
Con certificado trazable y nº serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Trazabilidad según las normas NIST™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,9 x 10,8 x 3,17 cm
Para utilizar con (aplicación) Cabinas, incubadoras, salas limpias, salas de almacenamiento, laboratorios, campanas y zonas críticas
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3.17 cm
Rango de humedad Del 0 al 90 % de HR
Incluye Pilas, adaptador, lector de tarjetas de memoria de 256 MB, tiras magnéticas de montaje, soporte de pared de Velcro™, soporte de sobremesa, certificado Traceable y funda de plástico ABS de gran impacto y resistente a productos químicos
Longitud (métrico) 8.9 cm
Material ABS
Peso (imperial) 7 oz
Peso (métrico) 120.5 g
Anchura (imperial) 4,25 in
Tipo de producto Medidor de humedad/temperatura/punto de condensación con tarjeta de memoria
Longitud (imperial) 3,5 in
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 32°F
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Intervalo de temperatura (imperial) 32°F to 122°F
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Calibrated Sí
Exactitud ±5 % de humedad relativa a 25°C entre el 20 y el 85 % de humedad relativa; ±7 % de humedad relativa en el intervalo restante
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 10.8 cm