Learn More
Fisherbrand™ Indicadores de vacío/presión de manómetro Traceable™
Código de producto. 11784206 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de presión:
-100 a 100 psi
-30 a 30 psi
-5 a 5 psi
−15 a 15 psi
Tipo de producto:
Modelo de impresión
Modelo sin impresión
Peso (métrico):
0,14 kg
0,34 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de presión Tipo de producto Peso (métrico) unitSize
11784206 -100 a 100 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
11794206 -5 a 5 psi Modelo de impresión 0,34 kg 1 PCS
11704216 -100 a 100 psi Modelo de impresión 0,34 kg cada uno
11764206 −15 a 15 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
11754206 -5 a 5 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
11774206 -30 a 30 psi Modelo sin impresión 0,14 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11784206
Includes
El modelo sin impresión incluye tubos, batería de 9 V, maletín de transporte de plástico ABS y puerto RS-232; el modelo de impresión incluye manguera/tubo, pilas AA, maletín de transporte de plástico ABS, salida de ordenador, cable de ordenador de 79 pulg con CD de software y rollo de papel.
Las unidades portátiles miden y muestran el diferencial de presión/vacío en 11 unidades diferentes (psi, mbar, etc.)
Las unidades portátiles miden y muestran el diferencial de presión/vacío en 11 unidades diferentes (psi, mbar, etc.)
  • La unidad portátil mide y muestra la presión diferencial/vacío en: psi, mbar, bar, cm/ H2O , pulgada/ H2O , pies/ H2O , mm/Hg, pulgada/Hg, kg/ cm2 , oz/ pulgada2 y kPa
  • Tiempo de respuesta: 0,5 seg.
  • Exactitud: ±0,3% de la escala completa entre 0 y 50 °C
  • Las lecturas se muestran en una pantalla retroiluminada con dígitos de 0,625 in de alto (1,6 cm) visibles desde 6 pies. Botón DATA HOLD para congelar la pantalla y capturar lecturas
  • La tecla de memoria recupera las lecturas máximas y mínimas.
  • La función de diferencial calcula la diferencia entre dos lecturas.
  • El valor de cero se consigue con solo tocar un botón.
  • El tiempo de visualización es de hasta 99 horas, 59 minutos, 59 segundos, lo que permite al usuario registrar cuándo se alcanza la presión máxima o mínima.
Modelo de impresión
  • Captura y almacena hasta 99 lecturas con solo pulsar un botón.
  • El registro de datos permite la captura y el almacenamiento de hasta 12 000 lecturas a intervalos de 1 segundo como mínimo o de 2 horas como máximo; imprime el número de muestra, la lectura actual, la fecha y la hora.
  • Las memorias manuales y las memorias del registrador de datos se imprimen sin necesidad de un ordenador.
  • La salida de ordenador permite transmitir a un PC las memorias manuales, las memorias del registrador de datos y la captura programable actual.
Información de órdenes
Dimensiones: 7,125L x 2,75W x 1,125 in. Alto (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Acepta tubos de 0,062 a 0,187 in D.I. Modelo sin impresión: 5 oz.; Modelo de impresión: 12 oz.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,12 x 2,75 x 1,12 in (18,1 x 7 x 2,9 cm)
Para utilizar con (aplicación) Las unidades portátiles miden y muestran el diferencial de presión/vacío en 11 unidades diferentes (psi, mbar, etc.)
Altura (imperial) 1,12 in
Altura (métrico) 2,9 cm
Incluye Tubos, batería de 9 V, funda de transporte de plástico ABS y puerto RS232
Longitud (imperial) 7,12 in
Longitud (métrico) 18,1 cm
Material Plástico ABS
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 32° a 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Tiempo de respuesta 0,5 s
Intervalo de tiempo 99 horas, 59 min y 59 s
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 0,14 kg
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm
Exactitud ±0,3%
Tipo de pantalla LCD
Intervalo de presión -100 a 100 psi
Tipo de producto Modelo sin impresión