Learn More
Fisherbrand™ Accesorios para registrador de datos de temperatura Traceable™ Logger-Trac™, fundas impermeables
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Accesorios para Traceable™ Logger-Trac™ el Datalogger de Temperatura.
15-081-145
- Fundas de papel impermeables
- Para proteger el sensor de la sonda de temperatura
- Transparente
- USB estándar A a Mini B, IC-9P o USB a convertidor serie
- Compatible con USB versión 2.0, ELV y RoHS
- Longitud de cable: 1,5m
- Las múltiples bases permiten programar por lotes hasta 8 unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fundas de papel impermeables |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la directiva RoHS |
| Material | Papel |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfiera la información grabada en los registradores de datos al ordenador |
| Para utilizar con (equipo) | Registrador de datos de temperatura Fisherbrand Traceable Logger-Trac |
| Longitud (imperial) | 5 ft. |
| Longitud (métrico) | 1,5 m |