Learn More
Fisherbrand™ Temp Traceable™ Logger-Trac™ Cable del registrador de datos RH y LN2
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cable |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la directiva RoHS |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfiera la información grabada en los registradores de datos al ordenador |
| Para utilizar con (equipo) | Registrador de datos de temperatura Fisherbrand Traceable Logger-Trac/RH y LN2 |
| Longitud (imperial) | 5 ft. |
| Longitud (métrico) | 1,5m |