Learn More
Fisherbrand™ Registrador de datos de temperatura/HR Traceable™ Logger-Trac™
Código de producto. 15318764 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Duración de la batería:
un año de funcionamiento constante, 3 años de vida útil
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Duración de la batería Tamaño de la unidad
15318764 un año de funcionamiento constante, 3 años de vida útil cada uno
1 options
Código de producto. 15318764
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Para garantizar la precisión, se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (1750.01) acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Esta unidad móvil controla la humedad relativa y la temperatura en desplazamientos con envíos
El registrador de datos de temperatura/HR Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ es perfecto para controlar el material durante el transporte. Esta unidad móvil controla la humedad relativa y la temperatura en desplazamientos con envíos.
  • Muestra la duración de alarma acumulada de los valores mín./máx. seleccionados por el usuario y valores de temperatura
  • Se integra con el software MaxiThermal para un análisis completo de los datos
  • Parámetros de humedad/temperatura seleccionables por el usuario (valores altos y bajos) en incrementos de 1 % o 1°
  • Se muestra durante la grabación: Humedad relativa y temperatura actuales, temperatura mín./máx. alcanzada, tiempo de funcionamiento acumulado
  • Reutilizable/reprogramable
  • Almacenamiento: 30720 lecturas
  • Tamaño: 3,5 x 2,0 x 1,1 pulg
  • Peso: 69,5 g (2,45 onzas)
  • Intervalo: -29 hasta 72 °C (-20 hasta 161 °F); 0 a 100 % HR
  • Resolución: 0,1 ™; 0,1 % de HR
  • Exactitud: ±0,2 °C (de 0 a 10 °C); ±0,5 °C en caso contrario; ±3 % HR entre (de 25 a 75 % HR); ±5 % HR en caso contrario
  • El intervalo de grabación definido por el usuario se puede establecer en función del número de días deseados para registrar (de 4 horas a 365 días) o el intervalo de tiempo deseado (de cada 2 segundos a cada 24 horas)
  • Para garantizar que no se pierda ningún dato, una vez que la memoria esté llena, el termómetro/higrómetro detendrá el registro de datos (los datos no se sobrescribirán)
Certifications
Marcado CE
Especificaciones
Tipo Registrador de datos de temperatura/HR
Tipo de pantalla LCD
Memoria de datos 7680 lecturas
Calibración Calibrado
Tipos de alarma Visual
Software Type Software MaxiThermal
Batería, tipo Pila de botón de litio CR2016 3 V
Duración de la batería un año de funcionamiento constante, 3 años de vida útil
Certificaciones/conformidad CE, certificado trazable
Clasificación IP IP66
Material Plástico ABS
Tipos de sensores Termistor de vidrio con chip cableaddo
Para utilizar con (aplicación) Para controlar la humedad relativa y la temperatura en desplazamientos con envíos
Exactitud (temperatura) ± 0,2 °C (de 0 a 10 °C); ± 0,5 °C de lo contrario
Exactitud del tiempo 2 minutos al mes
Rango de humedad De 0 a 100 % de HR
Resolución de temperatura 0,1°
Intervalo de temperatura (métrico) De -29 a 72 °C
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 8,89cm
Peso (imperial) 2,45 onzas
Peso (métrico) 69,5g
Mostrar más Mostrar menos
Es necesario contar con el software MaxiThermal™ para activar estos registradores de datos