Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ Kangaroo™
Código de producto. 11799725 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11799725 De -50 °C a +300 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11799725
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cable de sonda de 105 cm almacenado en la bolsa del compartimento de la bobina, soporte integrado con tamaño en sobremesa de 11,4 cm, pila de óxido de plata con un año de vida de uso continuo
La bolsa tipo canguro almacena el cable de la sonda. Fisherbrand Traceable El termómetro canguro es un termómetro portátil equipado con una sonda de acero inoxidable adecuado para su uso en ácidos, bases y disolventes.
  • La operación intuitiva, que ''nunca lee las instrucciones'', reduce el error humano
  • Captura y recupera automáticamente las lecturas de temperaturas máxima y mínima de cualquier periodo de tiempo
  • La alarma alta/baja es programable en 1° incrementos
  • La alarma suena cada minuto hasta que la temperatura vuelve a las condiciones aceptables
  • El botón HOLD congela la pantalla para registrar la lectura
  • Los dígitos de 0,75 in (19 mm) se pueden leer desde 20 pies. (9,6 mil)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12 x 6,3 x 1,3 cm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3 cm
Incluye Cable de sonda de 105 cm almacenado en la bolsa del compartimento de la bobina, soporte integrado con tamaño en sobremesa de 11,4 cm, pila de óxido de plata con un año de vida de uso continuo
Longitud de la sonda (imperial) 7,5 in
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud de la sonda (métrico) 18 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 2,75 oz
Peso (métrico) 77,9 g
Anchura (imperial) 2,5 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4,75 in
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58 °F a +572 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 6,3 cm