Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de congelador/refrigerador tamaño Jumbo Traceable™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El termómetro con dígitos tamaño Jumbo son perfectos para la monitorización de congeladores, baños de agua, termobloques, incubadoras y refrigeradores.
- Pantalla triple que muestra simultáneamente las temperaturas mínimas, máximas y actuales
- Sonda de frasco para aplicaciones de refrigerador
- Alarma sonora y visual que alerta al usuario cuando la temperatura excede los puntos de ajusto a la alza o a la baja. La alarma es programable para incrementos de 1 grado
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 9,65 x 10,92 cm (3,8 x 4,3 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores |
| Incluye | Certificado Traceable, soporte plegable, montaje en pared, cinta de gancho y bucle, imán, pila alcalina AAA, frasco de 5 ml |
| Longitud (métrico) | 96,5 mm |
| Material | Plástico |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (imperial) | 4 oz |
| Peso (métrico) | 113,39 g |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Mostrar más |