Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales de máxima precisión según los estándares internacionales Traceable™
Código de producto. 11779705 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-2,00°C a +2,00°C
23,00°C a 27,00°C
De -50°C a +70°C
De 35°C a 39°C
Intervalo de temperatura (imperial):
2,77°C (37,00°F)
De -58,00 F a 158,00°F
De 28,4°F a 35,6°F
De 73,4°F a 80,6°F
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Tamaño de la unidad
11779705 De -50°C a +70°C De -58,00 F a 158,00°F cada uno
11749705 -2,00°C a +2,00°C De 28,4°F a 35,6°F cada uno
11769705 De 35°C a 39°C 2,77°C (37,00°F) cada uno
11759705 23,00°C a 27,00°C De 73,4°F a 80,6°F cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11779705
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, incubadores, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
Ideal para medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, estufas microbiológicas, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales. Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable™, de precisión extrema según los estándares internacionales, disponen de una sonda de acero inoxidable impermeable que muestra el más ligero cambio de temperatura en líquidos, aire/gas y semisólidos.
Las unidades son 0,00, 25,00, 37,00, o una combinación de los tres en °F y °C.
  • Proporciona lecturas precisas con una penetración de punta de 8,38 mm (0,33 pulgadas).
  • Registra la hora/fecha para lecturas mínimas/máximas y alertas de alarma alta/baja
  • Muestra las temperaturas mínima/máxima y actual
  • Lecturas de monitores mínimos/máximos para cualquier período; muestra la hora/fecha exacta de la temperatura mínima/máxima
  • La alarma proporciona dos LED visuales y dos alertas de audio cuando la temperatura excede los puntos establecidos; muestra la hora/fecha exacta de las alarmas de termómetro doble
  • Programable en incrementos de 0,1 °C; las alarmas se emiten de forma continua incluso si la temperatura vuelve al rango sin alarma
  • Resolución: 0,01°
  • Exactitud: ±0,05 °C dentro de ± 2 °C del estándar
  • Diámetro de sonda: 0,12 in (0,30cm)
  • Longitud del tubo: 6,25 in (15,87cm)
  • Longitud total: 22,86 cm
  • Cable: 1,5m (5 pies)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumple la norma SUS-90, estándar internacional de temperatura.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,125 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.2 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,7 x 6,9 x 1,9 cm)
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, estufas microbiológicas, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Incluye Sonda de acero inoxidable, funda de plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos, soporte, Velcro™, tiras magnéticas, soporte de pared, dos pilas AA (permiten monitorización continua de 1 año siempre encendida)
Longitud de la sonda (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 107 mm
Longitud de la sonda (métrico) 15,9 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,01°C
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 140 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4,25 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58,00°F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58,00 F a 158,00°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Baños de agua
Batería, tipo AA (2)
Exactitud ±0,05°C dentro de ±2°C de los puntos estándar probados; en caso contrario ±0,3°C
Pantalla LED
Anchura (métrico) 6,9 cm
Báscula Lee 0,00, 25,00 y 37,00