Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales de máxima precisión según los estándares internacionales Traceable™
Código de producto. 11769705 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-2,00°C a +2,00°C
23,00°C a 27,00°C
De -50°C a +70°C
De 35°C a 39°C
Intervalo de temperatura (imperial):
2,77°C (37,00°F)
De -58,00 F a 158,00°F
De 28,4°F a 35,6°F
De 73,4°F a 80,6°F
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Tamaño de la unidad
11769705 De 35°C a 39°C 2,77°C (37,00°F) cada uno
11749705 -2,00°C a +2,00°C De 28,4°F a 35,6°F cada uno
11759705 23,00°C a 27,00°C De 73,4°F a 80,6°F cada uno
11779705 De -50°C a +70°C De -58,00 F a 158,00°F cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11769705
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para la medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, incubadores, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
Ideal para medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, estufas microbiológicas, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales. Los termómetros digitales Fisher Scientific™ Traceable™, de precisión extrema según los estándares internacionales, disponen de una sonda de acero inoxidable impermeable que muestra el más ligero cambio de temperatura en líquidos, aire/gas y semisólidos.
Las unidades son 0,00, 25,00, 37,00, o una combinación de los tres en °F y °C.
  • Proporciona lecturas precisas con una penetración de punta de 8,38 mm (0,33 pulgadas).
  • Registra la hora/fecha para lecturas mínimas/máximas y alertas de alarma alta/baja
  • Muestra las temperaturas mínima/máxima y actual
  • Lecturas de monitores mínimos/máximos para cualquier período; muestra la hora/fecha exacta de la temperatura mínima/máxima
  • La alarma proporciona dos LED visuales y dos alertas de audio cuando la temperatura excede los puntos establecidos; muestra la hora/fecha exacta de las alarmas de termómetro doble
  • Programable en incrementos de 0,1 °C; las alarmas se emiten de forma continua incluso si la temperatura vuelve al rango sin alarma
  • Resolución: 0,01°
  • Exactitud: ±0,05 °C dentro de ± 2 °C del estándar
  • Diámetro de sonda: 0,12 in (0,30cm)
  • Longitud del tubo: 6,25 in (15,87cm)
  • Longitud total: 22,86 cm
  • Cable: 1,5m (5 pies)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumple la norma SUS-90, estándar internacional de temperatura.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,12 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,25 x 2,75 x 0,75 pulg (10,7 x 6,9 x 1,9 cm)
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, soluciones estándar, estufas, estufas microbiológicas, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Incluye Sonda de acero inoxidable, funda de plástico ABS de alto impacto resistente a productos químicos, soporte, Velcro™, tiras magnéticas, soporte de pared, dos pilas AA (permiten monitorización continua de 1 año siempre encendida)
Longitud de la sonda (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 107 mm
Longitud de la sonda (métrico) 15,9 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,01°C
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 140 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4,25 in
Temperatura máx. (imperial) 37°F
Temperatura máxima 39°C
Temperatura mín. (imperial) 37°F
Temperatura mín. (métrico) 35°C
Intervalo de temperatura (imperial) 2,77°C (37,00°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De 35°C a 39°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Baños de agua
Batería, tipo AA
Exactitud ± 0,05°C
Pantalla LED
Anchura (métrico) 6,9 cm
Báscula Lee a 37.00