Learn More
Fisherbrand™ Pistola de termómetro de infrarrojos Traceable™
Código de producto. 11789785 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Poder de emisión:
0,95, fija
De 0,1 a 1 en intervalos de 0,01
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Poder de emisión Tamaño de la unidad
11789785 De 0,1 a 1 en intervalos de 0,01 cada uno
11779785 0,95, fija cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11789785
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Batería de 9V
Toma lecturas instantáneas de temperatura de cualquier superficie en menos de un segundo
El diseño exclusivo permite lecturas de apuntar y disparar con una sola mano. La pistola de termómetro de infrarrojos Fisher Scientific™ Traceable™ tarda menos de un segundo en captar lecturas de temperatura de cualquier superficie.
  • El haz de puntería láser permite apuntar con exactitud a la superficie objetivo
  • El campo de visión es de 50:1 (Por ejemplo: lee un punto del tamaño 15 cm [6 pulgadas] desde 7,6 m [25 pies] distancia)
  • Incluye retroiluminación, retención de datos (congela la lectura en la pantalla), láser, indicador de batería baja y botones °C/°F
  • 15-077-970 también dispone de memoria mín./máx., lecturas medias y alarmas de temperaturas altas/bajas
  • Intervalo de - 50 ° C a + 1000 ° C
  • La resolución es de 0,1 °C a 200 °C, 1 °C más 200 °C; precisión: ±1,5 % + 2 °C
Información de órdenes
Dimensiones: 9 x 4 x 2.25 pulg (22.9 x 10.2 x 5.7 cm); Peso: 10 oz
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Poder de emisión De 0,1 a 1 en intervalos de 0,01
Para utilizar con (aplicación) Preparación de alimentos, productos farmacéuticos, uso sobre el terreno, componentes electrónicos e inspección de seguridad
Incluye Batería de 9 V
Resolución 0,1 a 200, 1 más 200 °C
Peso (imperial) 10 oz
Peso (métrico) 0,283 kg
Tipo de producto Termómetro de infrarrojos
Temperatura máx. (imperial) 1832 °F
Temperatura máxima 1000 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +1000 °C
Calibrated Sí
Batería, tipo Alcalina de 9 V
Exactitud ±1,5%
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 10 cm