Learn More
Fisherbrand™ Pistola de termómetro de infrarrojos Traceable™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
Includes
Batería de 9V
El diseño exclusivo permite lecturas de apuntar y disparar con una sola mano. La pistola de termómetro de infrarrojos Fisher Scientific™ Traceable™ tarda menos de un segundo en captar lecturas de temperatura de cualquier superficie.
- El diseño exclusivo permite lecturas de “«puntar y disparar»” con una sola mano
- El haz de puntería láser permite apuntar con exactitud a la superficie objetivo
- El campo de visión es de 50:1 (Por ejemplo: lee un punto del tamaño 15 cm [6 pulgadas] desde 7,6 m [25 pies] distancia)
- Incluye retroiluminación, retención de datos (congela la lectura en la pantalla), láser, indicador de batería baja y botones °C/°F
- 15-077-970 también dispone de memoria mín./máx., lecturas medias y alarmas de temperaturas altas/bajas
- Intervalo de - 50 ° C a + 1000 ° C
- La resolución es de 0,1 °C a 200 °C, 1 °C más 200 °C; precisión: ±1,5 % + 2 °C
Información de órdenes
Dimensiones: 9 x 4 x 2.25 pulg (22.9 x 10.2 x 5.7 cm); Peso: 10 oz
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Poder de emisión | 0,95, fija |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de alimentos, productos farmacéuticos, uso sobre el terreno, componentes electrónicos e inspección de seguridad |
| Incluye | Batería de 9 V |
| Resolución | 0,1 a 200, 1 más 200 °C |
| Peso (imperial) | 10 oz |
| Peso (métrico) | 0,283 kg |
| Tipo de producto | Termómetro de infrarrojos |
| Temperatura máx. (imperial) | 1832 °F |
| Temperatura máxima | 1000 °C |
| Mostrar más |