Learn More
Fisherbrand™ Termómetro infrarrojo láser de círculo trazable con tipo K y calibración; relación 12:1
Código de producto. 11739785 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -60 °C a +550 °C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11739785 De -60 °C a +550 °C 1 PCS
1 options
Código de producto. 11739785
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Mida y monitorice dos lecturas simultáneamente
Con dos apuntados láser para mayor exactitud.
  • Obtenga mediciones precisas y fiables con la calibración trazable al NIST que viene incluida
  • Intervalo de IR: De -60 a 550 °C
  • La resolución es 0,1°, la precisión es ±2 % o 2 °C + 2 %
  • La emisividad ajustable puede ajustarse de 0,1 a 1,00 en incrementos de 0,01
  • El campo de visión es 12:1
  • Intervalo de tipo k: De -64 a 1400 °C (de -83 a 2552 °F)
  • MIN/MAX, promedio, temperatura actual junto con: valor de emisividad, memoria máxima, memoria mínima, diferencial, promedio (tiempo ponderado), alarma de temperatura alta, alarma de temperatura baja y temperatura de la sonda, °F/°C
  • Los láseres de puntos circulares muestran el diámetro del área que se está midiendo, para una mejor aproximación de su objetivo
  • Las alarmas sonoras altas y bajas, configurables por el usuario, señalan las condiciones fuera del intervalo
  • Pantalla retroiluminada para facilitar la visualización en ocasiones con poca luz
  • Tamaño: 69,85 × 171,45 × 28,7 mm (7 × 3,75 × 2 pulgadas); peso: 9 oz
  • Garantía de 1 año
El termómetro IR cuenta con láseres de puntos circulares que indican el diámetro exterior del área de la superficie que se está midiendo para obtener mediciones óptimas.
Información de órdenes
Dimensiones: 17.8 x 9.5 x 5 cm. Peso: 9 oz (0,2kg)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable al NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5 x 95 x 178 mm
Poder de emisión De 0,1 a 1 en intervalos de 0,01
Para utilizar con (aplicación) Uso en alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, electrónica y aplicaciones de campo
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 178 mm
Incluye Sensor de tipo K con reborde y dos pilas alcalinas AAA
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de sonda Termopar de tipo K
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 9 oz
Peso (métrico) 0,255 kg
Anchura (imperial) 3,75 in
Tipo de producto Type K Infrared Circle Laser Thermometer
Longitud (imperial) 2 pulg
Temperatura máx. (imperial) 2552°F
Temperatura máxima 550 °C
Temperatura mín. (imperial) -83°F
Temperatura mín. (métrico) − 60 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +550 °C
Calibrated Sí
Batería, tipo AAA
Exactitud ±2 % o 2 °C +2 %
Pantalla LED
Anchura (métrico) 95 mm