Learn More
Fisherbrand™ Bolígrafo de higrómetro/termómetro/barómetro/registrador de punto de condensación Traceable™
Código de producto. 11745853 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
0°C a 50°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11745853 0°C a 50°C cada uno
1 options
Código de producto. 11745853
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado Traceable, cuatro pilas AAA
El barómetro mide la presión en tres unidades diferentes
El barómetro mide la presión en tres unidades diferentes. El bolígrafo de higrómetro/termómetro/barómetro/punto de condensación Fisher Scientific™ Traceable™ tiene una pantalla doble seleccionable por el usuario, que muestra la humedad/temperatura, humedad/punto de condensación, barómetro/temperatura o barómetro/humedad.
Muestra varias unidades de medida: pulgadas de mercurio (inHg) de 0,29 a 32,48 con una resolución de 0,01, milibares (hPa) de 10,0 a 1100 con una resolución de 0,1 y 1 hPa, y milímetros de mercurio (mmHg) de 7,5 a 825,0 con una resolución de 0,1 mmHg.
  • Ligero; diseño compacto con capacitancia electrónica
  • Carcasa de plástico ABS resistente de 38,1 × 203,2 × 38,1 mm (1,50 × 8 × 1,50 pulgadas)
  • Resistente al agua; sellado de junta tórica; dígitos LCD de alto contraste de 9,52 mm (0,375 pulgadas)
  • Los teclados de membrana proporcionan una mayor durabilidad
  • El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
  • Al pulsar un botón, la unidad recupera las lecturas mínima/máxima
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,3 × 3,81 cm
Visualizar cotas 9,52 mm (0,375 pulgadas) de altura
Incluye Certificado Traceable, cuatro pilas AAA
Longitud (métrico) 203 mm
Material ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 141,74 g
Anchura (imperial) 1,5 in
Longitud (imperial) 8 in
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 32°F
Temperatura mín. (métrico) 0°C
Intervalo de temperatura (imperial) 32°F to 122°F
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Batería, tipo AAA
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 3,81 cm