Learn More
Fisherbrand™ Termómetros/anemómetro de hilo caliente con trazabilidad™
Código de producto. 11714206 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del envase:
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del envase Tamaño de la unidad
11714206 Plástico cada uno
1 options
Código de producto. 11714206
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para salas limpias y pruebas medioambientales
El anemómetro/termómetro de hilo caliente Fisher Scientific™ Traceable™ es perfecto para salas limpias y pruebas ambientales. El termistor con partículas de vidrio en miniatura proporciona una mayor precisión a velocidades de aire bajas. Elimina los errores de fricción provocados por las paletas giratorias en los anemómetros tradicionales.
  • La precisión es ±1 % de escala completa más 1 dígito
  • Muestra la temperatura en °C o °F (seleccionable por el usuario); intervalo de temperatura de 0 ° a 50 °C (de 32 ° a 122 °F) con una resolución de 0,1 °C o °F y una precisión de ±0,8 °C (1,5 °F)
  • La salida serie RS-232 permite conectar el medidor a cualquier ordenador o registrador de datos compatible con IBM™
  • La información se puede importar a una base de datos existente y, con el sistema de adquisición de datos opcional, recopilar, mostrar en el monitor y almacenar†
  • La función de memoria recupera las lecturas más altas y más bajas y el botón HOLD congela la pantalla para la lectura posterior
  • Mide la velocidad del aire en cinco intervalos: De 0,2 a 20 mps con una resolución de 0,1 mps
  • De 0,7 a 72 km/h con una resolución de 0,1 km/h
  • De 0,73 a 72,05 km/h (40 a 3940 fpm) con una resolución de 0,02 km/h (1 fpm)
  • De 0,80 a 71,93 km/h (0,5 a 44,7 mph) con una resolución de 0,16 km/h (0,1 mph)
  • De 0,74 a 71,85 km/h (0,4 a 38,8 kn) con una resolución de 0,18 km/h (0,1 kn)
Información de órdenes
La unidad mide 17,8 x 7,6 x 3,2 cm (Pr. x An. x Al.) y pesa 269 g. Los accesorios disponibles incluyen el sistema de registro de datos DAS-4 (06-662-72) y el sistema de adquisición de datos DAS-3 (11-661-22).
†La unidad está equipada con un programa de muestras que le permite almacenar 100 lecturas; es necesario disponer del sistema de adquisición de datos DAS-3™ o del sistema de registro de datos DAS-4™ completos para transferir estas lecturas a un archivo de ordenador
Especificaciones
Tipo Anemómetro/termómetro de hilo caliente
Exactitud ± 1%
Material del envase Plástico
Tipo de gas Aire
Certificaciones/conformidad Con cada unidad se proporciona un certificado Traceable™ numerado individualmente. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades del SI a través del NIST u otros institutos de medición nacionales reconocidos (NMI) signatarios del Acuerdo de reconocimiento mutuo del CIPM. La unidad se suministra completa con sonda de termistor doble, cable de 101 cm (40 pulg), certificado Traceable™, 6 pilas AAA y salida de ordenador. El tamaño es de 17,8 x 7,6 x 3,2 cm (7 x 3 x 1,25 pulg) y el peso es de 296 g (9,5 onzas).
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 3 x 1,25 pulg (17,8 x 7,6 x 3,2cm)
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3,2cm
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 17,8cm
Anchura (métrico) 7,6cm
máx. (imperial) De 32° a 122 °F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Peso (imperial) 9,5 oz
Peso (métrico) 269g
Anchura (imperial) 3 in