Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de alta precisión Traceable™
Código de producto. 11731445 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Sonda de acero inoxidable, certificado Traceable y dos pilas AA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
11731445 Sonda de acero inoxidable, certificado Traceable y dos pilas AA cada uno
1 options
Código de producto. 11731445
Proporciona las lecturas exactas necesarias para requisitos esenciales, comprobaciones de control de calidad y mediciones de rutina
Proporciona las lecturas exactas necesarias para requisitos esenciales, comprobaciones de control de calidad y mediciones de rutina. El termómetro de alta precisión Fisher Scientific™ Traceable registra la fecha y hora para lecturas mínimas/máximas y alarmas altas/bajas.
  • Disponible con una o dos sondas
  • Controle la entrada y la salida simultáneamente
  • Alarmas visuales y audibles, con ajustes para altos y bajos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,12 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.05 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,86 x 6,98 x 10,79 cm
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas en baños de agua, cubetas, sistemas de gas, reactivos, incubadoras, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, alimentos y aguas residuales
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,79 cm
Incluye Sonda de acero inoxidable, certificado Traceable y dos pilas AA
Longitud del cable (imperial) 60 pulg
Longitud de la sonda (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 226 mm
Longitud del cable (métrico) 152,4 cm
Longitud de la sonda (métrico) 15,24 cm
Material Plastic
Resolución 0,01°C
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 141,7 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro Traceable
Longitud (imperial) 9 pulg
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 158°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Batería, tipo AA
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla LED
Anchura (métrico) 6,98 cm