Learn More
Fisherbrand™ Termómetro refrigerador de alta precisión Traceable™
Código de producto. 11715853 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de sonda:
1 sonda en frasco
2 sondas regulares
Dos sondas de frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de sonda Tamaño de la unidad
11715853 1 sonda en frasco cada uno
11725853 Dos sondas de frasco cada uno
11735853 2 sondas regulares cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11715853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    108.78€ / paquete de 1
    Ahorro 40.22€
    26% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los termómetros dobles leen hasta 0.01 ° mientras monitorizan las temperaturas de un refrigerador y un congelador al mismo tiempo o de dos ubicaciones del refrigerador
Los termómetros dobles leen hasta 0.01 ° mientras monitorizan las temperaturas de un refrigerador y un congelador al mismo tiempo o de dos ubicaciones del refrigerador. El termómetro para refrigerador de gran precisión Fisher Scientific™ Traceable™ presenta una alarma con dos LED visuales y dos alertas de audio, con la fecha y hora exactas de las alarmas dobles del termómetro.
  • La pantalla triple muestra las temperaturas mínimas/máximas actuales
  • Lecturas de monitores mínimos/máximos para cualquier período; muestra la hora/fecha exacta en que ocurrió la temperatura
  • Programable en incrementos de 0,01 °C
  • La alarma emite señales de forma continua incluso si la temperatura vuelve al rango sin alarma
  • Su microcable de 10 pies permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
  • Intervalo de temperatura: De - 50 C a + 70 °C
  • Resolución: 0,01 °C; precisión: ± 0,3 °C
  • Muestra la hora/fecha exacta cuando ocurrió la lectura MIN/MAX y la hora/fecha cuando se activó la alarma
  • La alarma de dos canales es programable en incrementos de 0,1 °C y suena continuamente cuando la temperatura sube por encima/cae por debajo de los puntos de ajuste
  • La caja de plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto es de 69,85 × 107,95 × 19,05 mm (2,75 × 4,25 × 0,75 pulgadas).
  • Peso: 5 oz (141,74g)
Información de órdenes
Disponible con sonda de frasco o sonda normal. Sonda de frasco sellada en un frasco de 1 pulg de diám. x 2.5 pulg con glicol no tóxico. La sonda normal es resistente a productos químicos y al agua; mide 0.18 de diámetro x 0.75 pulg.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,18 in
Diámetro de la sonda (métrico) 4.57 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 11,4 x 7 x 10,79 cm
Para utilizar con (aplicación) Monitorización simultánea de la temperatura en el refrigerador y congelador o en dos ubicaciones del refrigerador
Altura (imperial) 4,25 in
Altura (métrico) 10,79 cm
Incluye Funda de plástico de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos, soporte de sobremesa, tiras magnéticas y de Velcro, soporte de pared y dos pilas, una sonda de frasco
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 0,7 in
Longitud (métrico) 114 mm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 1,9 cm
Material Plástico ABS
Tipo de sonda 1 sonda en frasco
Resolución 0,01°C
Peso (imperial) 5 oz
Peso (métrico) 140 g
Anchura (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4,5 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 158°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Frigoríficos, congeladores
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla LED
Anchura (métrico) 6,9 cm