Learn More
Fisherbrand™ Temporizadores portátiles Traceable™ y pinza de llavero
Código de producto. 11755873 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
100 h a 1 s
19 h 59 min
20 h a 1 min.
Exactitud:
0,005%
0.0001
Alarms:
1 min
20 s
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
0,25 x 1 x 1,75 pulg (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
0.63 x 2.54 x 0.3 cm (0.25 x 1 x 1.75 pulg)
3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 pulg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de tiempo Exactitud Alarms Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11755873 100 h a 1 s 0,005% 1 min 0,25 x 1 x 1,75 pulg (0,63 x 2,54 x 0,63 cm) cada uno
11749805 19 h 59 min 0.0001 20 s 0.63 x 2.54 x 0.3 cm (0.25 x 1 x 1.75 pulg) cada uno
11769805 20 h a 1 min. 0.0001 1 min 3.81 x 5.08 x 0.83 cm (1.5 x 2 x 0.75 pulg) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11755873
Edge
Para aplicaciones generales de temporización.
Los temporizadores portátiles Fisher Scientific™ Traceable™ con gancho de llavero son buenos para aplicaciones de temporización de uso general. Un canal, cuenta atrás/adelante; pantalla de una sola línea.
  • Funda de plástico de ABS resistente
  • Trazables conforme a patrones NIST™
  • Exactitud: 0,01%
  • Modo de tiempo de espera (n.º de cat. 06-662, 06-662-25 y 11)
  • Los modelos con n.º Nº. 06-66211 ofrece opciones de AM/PM o formato de hora militar
Certifications
Certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador portátil
Intervalo de tiempo 100 h a 1 s
Alarms 1 min
Exactitud 0,005%
Resolución 1 min
Pantalla LCD
Batería, tipo Óxido de plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,25 x 1 x 1,75 pulg (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
Longitud (imperial) 0,25 in
Longitud (métrico) 0,63 cm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,54 cm
Altura (imperial) 1,75 in
Altura del visor (imperial) 0,25 in
Altura (métrico) 0,63 cm
Altura del visor (métrico) 0,63 cm
Peso (imperial) 0,5 oz
Peso (métrico) 14,17 g
Incluye Batería, funda de plástico de ABS
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales de temporización