Description
Controle su entorno y su tiempo con este barómetro multifuncional de bolsillo. El barómetro digital de bolsillo Fisher Scientific™ Traceable™ mide y muestra digitalmente la temperatura, la altitud y la presión atmosférica.
Certifications
Trazable según las normas del NIST™. Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA.
Spécification
Spécification
| Accuracy (Barometer) | ±8 mbar (0,2363 in Hg) |
| Resolution (Temperature) | de 0,1°C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | −10 a 60°C |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 14 °F a 140 °F |
| Incluye | Barómetro; cordón; dos pilas de botón; funda resistente a los golpes; batería |
| Tipo de producto | Barómetro digital de bolsillo |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.