Learn More
Fisherbrand™ Temporizador Giant-Digit Traceable™
Código de producto. 11765863 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 min 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
11765863 99 min 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 11765863
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Caballete de sobremesa, dorso magnético, pila
La pantalla digital proporciona una visibilidad clara desde 12,2 m (40 ft)
Vea dígitos de tamaño gigante desde todo el laboratorio
  • Temporiza hasta 99 minutos, 59 segundos
  • Ajustable a un segundo, con una resolución de un segundo
  • Exactitud de tiempo: 0,01%
  • Cuenta atrás y alarmas en un solo canal para facilidad de uso
  • Su funcionamiento intuitivo con tres botones elimina las instrucciones de lectura
Información de órdenes
Dimensiones: 8,5 x 7,6 x 1,3 cm; Peso: 2,75 oz (78 g)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de sobremesa
Intervalo de tiempo 99 min 59 s
Alarms Sonoro
Exactitud 0,01%
Resolución 1 s
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,3 x 0,5 x 3 pulg (8,5 x 1,3 x 7,6 cm)
Longitud (imperial) 3,3 in
Longitud (métrico) 8,5 cm
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 1,3 cm
Altura (imperial) 3 in
Altura (métrico) 7,6 cm
Peso (imperial) 2,75 oz
Peso (métrico) 78 g
Incluye Caballete de sobremesa, dorso magnético, pila
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST