Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de doble canal de grandes dígitos con alerta intermitente LED Traceable™
Código de producto. 11749795 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
11749795 99 h 59 min, 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 11749795
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Pila, dorso magnético, pinza/soporte articulado, abertura para cordón y certificado Traceable™.
Temporiza dos actividades diferentes a la vez
Temporiza dos actividades diferentes a la vez. El temporizador de doble canal y grandes dígitos con alerta intermitente LED Fisher Scientific™ Traceable™ presenta una LCD con dígitos grandes de 16 mm (0,63 pulg.) de altura, visibles desde 6 m (20 pies).
  • Temporice cada canal por separado: 99 h 59 min 59 s hasta 1 s
  • Cada canal tiene una alarma diferente y un indicador visual cuando llega a cero
  • La luz verde parpadea durante la cuenta atrás; se enciende una luz roja después de que se alcance cero y la alarma suena
  • Las alarmas sonoras tienen tres ajustes: alto, bajo y silenciado (silencio)
  • La alarma se puede desactivar o silenciar automáticamente después de 1 min
  • Para la temporización repetitiva, la memoria del chip del microordenador permite dos cuentas atrás
  • Para una temporización normal, la memoria recupera la última cuenta atrás establecida
  • Dorso magnético, caballete plegable y abertura para cordón para una cómoda colocación del temporizador
  • Exactitud: 0,01%
  • Resolución: De 1 s
  • Compliance
    Trazable de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST™ (Instituto estadounidense de normas y tecnología); certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA
    Especificaciones
    Tipo de producto Temporizador portátil/de sobremesa
    Intervalo de tiempo 99 h 59 min, 59 s
    Alarms Sonoro/visible
    Exactitud 0,0001
    Resolución 1 s
    Pantalla LED
    Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,5 x 0,63 x 3 pulg (8,9 x 1,6 x 7,6 cm)
    Longitud (imperial) 3,5 in
    Longitud (métrico) 8,9 cm
    Anchura (imperial) 0,63 in
    Anchura (métrico) 1,6 cm
    Altura (imperial) 3 in
    Altura del visor (imperial) 0,62 in
    Altura (métrico) 7,6 cm
    Altura del visor (métrico) 1,57 cm
    Peso (imperial) 3 oz
    Peso (métrico) 85 g
    Incluye Pila, dorso magnético, pinza/soporte articulado, abertura para cordón y certificado Traceable™.
    Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST