Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de grandes dígitos con alerta intermitente LED Traceable™
Código de producto. 11739795 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
11739795 99 min, 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 11739795
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El indicador luminoso verde parpadea cada 10 segundos en el modo de cuenta atrás; el indicador luminoso rojo parpadea cuando se llega a cero mientras que la alarma está sonando
El temporizador de alarma con grandes dígitos y alerta intermitente LED Fisher Scientific™ Traceable™ presenta una enorme pantalla de 2,5 cm (1 pulg.) de alto que permite la visualización desde cualquier punto del laboratorio. El indicador luminoso verde parpadea cada 10 segundos en el modo de cuenta atrás; el indicador luminoso rojo parpadea cuando se llega a cero mientras que la alarma está sonando.
  • LED intermitente
  • Memoria programable: se pueden almacenar hasta 3 memorias en cualquier momento
  • Volumen de alarma ajustable
  • Utilice cualquier tiempo de cuenta atrás desde 99 minutos, 59 segundos a 1 segundo
  • Cuando se llega a cero, el temporizador comienza la cuenta progresiva para mostrar el tiempo transcurrido desde la alarma.
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador portátil/de sobremesa
Intervalo de tiempo 99 min, 59 s
Alarms Volumen de alarma visual ajustable
Exactitud 0,0001
Resolución 1 s
Pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,5 x 2,25 x 0,63 pulg (8,9 x 5,71 x 1,6 cm)
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 8,9 cm
Anchura (imperial) 2,25 in
Anchura (métrico) 5,71 cm
Altura (imperial) 0,63 in
Altura (métrico) 1,6 cm
Peso (imperial) 2,5 oz
Peso (métrico) 71 g
Incluye Dos pilas alcalinas AAA, certificado trazable
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST