Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Excursion-Trac™
Código de producto. 15204026 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15204026 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15294016 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15214026 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15224026 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15234026 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15244026 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías 1 PCS
15388754 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15500775 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15510775 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15540775 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
15550775 Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15204026
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Soporte, Velcro™, tiras magnéticas, montaje en pared, adaptador de alimentación de CA, baterías y un certificado ISO 17025 Traceable™
Monitorice temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadores con este termómetro de registro de datos. Los termómetros de registro de datos Traceable ™ Excursion-Trac™ cuentan con una escala de temperatura de - 50 a 70°C y una resolución de 0.01 y mantienen una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura.
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Excursion-Trac™ son ideales para monitorizar temperaturas de refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques e incubadoras.Con intervalos de tiempo definidos por el usuario.
El termómetro de alta precisión tiene un intervalo de temperatura de -50 a 70 °C y una resolución de 0,01 °C y mantiene una precisión de ±0,25 °C en todo el intervalo de temperatura.
  • Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
  • Cumple con los requisitos actuales de los CDC para el almacenamiento y control de vacunas
  • La estructura cíclica de la memoria mantiene las 525.600 observaciones de temperatura más recientes
  • La memoria se puede borrar desde la unidad después de descargar los datos a una memoria USB
  • Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan los datos
  • Indicadores de estado: batería baja, memoria llena, transferencia de datos USB y estado de alarma activa
  • Traceable según NIST para mayor exactitud
  • La caja de plástico ABS resistente a productos químicos de alto impacto mide 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 pulg)
  • Capacidad de registro de datos: 525.600 observaciones de temperatura 
  • Peso: 5 oz
Alarmas de alta/baja y sellos de hora/fecha
  • La función de seguimiento de alarmas almacena en la memoria cada evento de alarma detallando cuándo se produjo el estado de alarma y cuándo la unidad volvió a estar dentro del rango
  • Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas de audio y segmentos de LCD parpadeantes
  • Pueden recuperarse los datos de hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más actual visible en la pantalla
Transferencia de datos USB
  • La nueva función permite grabar datos (archivo CSV) para transferencia del termómetro al PC o Mac™ usando una unidad de memoria flash USB (no incluida)
  • No se necesita software para la interfaz del ordenador
  • Cada termómetro tiene una identificación única que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
Funciones de registro de datos
  • Monitorice las lecturas durante la noche, los fines de semana o durante cualquier período de tiempo con el registro de datos cíclico
  • Intervalo de registro de datos definido por el usuario de una observación/minuto a una observación/24 horas
  • La capacidad de memoria mantiene un año de datos registrados cuando se utilizan intervalos de un minuto y más tiempo cuando se utilizan intervalos más grandes
Características de la sonda de frasco (n.º de cat. 15-081-125, -126, -128, 129 no se suministran con sondas de frasco)
  • Las sondas de frasco se sellan en un frasco en miniatura (1 x 2,5 pulg) lleno de glicol no tóxico
  • La solución es GRAS (generalmente reconocida como segura) por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos)
  • Elimina las preocupaciones por contacto incidental con alimentos o agua potable
  • El sensor de frasco tamponado para temperatura elimina los cambios rápidos cuando la puerta del refrigerador está abierta
  • Ideal para el uso en la monitorización de las condiciones de almacenamiento de las vacunas u otras muestras importantes
Nota:
Las baterías se han diseñado como alimentación de reserva y duran 7 días.  Esta unidad se suministra de serie con un adaptador de alimentación de CA, que se recomienda para el uso estándar.
Información de órdenes
Batería de repuesto:Los modelos con n.ºde cat. 1111
Certifications
Se suministra con un certificado Traceable™ ISO 17025
Especificaciones
Tipo Registrador de datos, termómetro
Tipo de pantalla LCD
Memoria de datos 525600 lecturas
Calibración Calibrado
Tipos de alarma Indicador LED, Sonoro, Segmento de LCD parpadeante
Software Type TraceableLIVE
Descripción 2 sondas de frasco
Incluye Soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte de montaje en pared, baterías
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Interfaz USB
Tipos de sensores Sensor de frasco tamponado para temperatura
Exactitud (temperatura) ± 0,25°C
Resolución (humedad relativa) 0,01°
Resolución de temperatura 0,01°
Intervalo de temperatura (imperial) -58° to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50,00°C a +70,00°C
Longitud del cable (imperial) 10 ft. (Cable)