Learn More
Fisherbrand™ Reloj electrónico Traceable™: 10 horas
Código de producto. 11725873 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
10 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
11725873 10 h cada uno
1 options
Código de producto. 11725873
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Pila AAA de dos años de duración, dorso magnético
Temporizador de sobremesa de un canal con resolución de 1 segundo y exactitud del 0,01 %
El reloj con temporizador electrónico de 10 horas Fisher Scientific™ Traceable™ es un temporizador de sobremesa de un canal con una resolución de 1 segundo y una exactitud del 0,01 %.
  • Recuperación de memoria
  • Teclado completo
  • Capacidad de temporización: 10 horas
  • Pantalla: LCD de 0,75 pulgadas de Al, legible desde 6 m (20 pies)
  • Reloj/cronómetro con indicadores de AM/PM
  • Alarma: altos decibelios, 1 minuto, se silencia automática o manualmente
  • Restablecimiento de memoria
  • Dimensiones: 2,54 l x 6,35 An x 7,62 cm Al (1 × 2,5 × 3 pulgadas)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de sobremesa
Intervalo de tiempo 10 h
Alarms 1 min audible/visible
Exactitud ±0,01 %
Resolución De 1 s
Pantalla LCD
Altura del visor (imperial) 0,75 in
Altura del visor (métrico) 1,9 cm
Peso (imperial) 2,5 oz
Peso (métrico) 71 g
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones generales de temporización
Certificaciones/conformidad NIST, ISO 17025