Learn More
Fisherbrand™ Medidor de luz de intervalo doble Traceable™
Código de producto. 11774266 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
11774266 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11774266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    137.81€ / paquete de 1
    Ahorro 36.19€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide tanto lux como velas a una rápida velocidad de muestreo de 0,4 segundos. La velocidad de actualización de la pantalla es ajustable de 1 a 2 segundos.
  • Mediciones en lux: tres intervalos de 0 a 1999, de 2000 a 19 990 y de 20 000 a 50 000 lux; resolución de 1 a 100 lux; precisión de ±5 % más dos dígitos
  • Mediciones en velas: tres intervalos de 0 a 199,9, de 200 a 1999 y de 2000 a 5000 velas; resolución de 0,1 a 10 velas; precisión de ±5 % más dos dígitos
  • Acceso mediante botón a las lecturas más altas, más bajas y medias registradas
  • La función de retención de datos DATA HOLD “congela” la pantalla mientras que la salida analógica permite lecturas que puede capturar un registrador.
  • El fotodiodo y el filtro de corrección de color proporcionan mediciones con corrección de coseno y de color.
Información de órdenes
Dimensiones: 16,5 x 7,6 x 3,8 cm (An x P x Al). Peso neto: 283 g (10 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo Medidor de luz
Exactitud (pie candela) ±5 % más dos dígitos
Exactitud (lux) ±5 % más dos dígitos
Certificaciones/conformidad Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST (Instituto Nacional de Normas y Tecnología, Estados Unidos)™.
Altura (métrico) 3,8cm
Incluye Fotocélula con un diámetro de 5,1 cm, cable de (1 m), batería alcalina de 9 V y salida de registrador
Longitud (imperial) 6,5 in
Longitud (métrico) 16,5cm
Modelo Intervalo doble
Intervalo (pie candela) De 0 a 199,9, de 200 a 1999 y de 2000 a 5000 ft-c
Intervalo (Lux) De 0 a 1999, de 2000 a 19 990 y de 20 000 a 50 000 lux
Resolución (pie candela) De 0,1 a 10 ft-c
Resolución (Lux) 1 a 100 lux
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,62cm
Pantalla LCD