Learn More
Fisherbrand™ Medidor de luz de pantalla doble Traceable™
Código de producto. 11784266 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Pantalla Tamaño de la unidad
11784266 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11784266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    221.76€ / paquete de 1
    Ahorro 71.24€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La pantalla LCD grande muestra lecturas separadas para lux y velas en dígitos H de 3,5 cm (1.375 in), más la fuente seleccionada (luz diurna, tungsteno, fluorescente o mercurio).
Tres intervalos
  • Mide lux de 0 a 1999, de 2000 a 19 990 y de 20 000 a 50 000 (con resoluciones de 1 a 100 lux)
  • Mide velas de 0 a 199,9, 200 a 1999 y 2000 a 5000 (con resoluciones que van de 0,1 a 10 velas)
  • La precisión es de ±4,5 % de lectura de escala completa.
Características
  • Puntos de referencia cero para luz diurna, tungsteno, fluorescente y mercurio; puede indicar un porcentaje de diferencia desde el punto de referencia
  • El fotodiodo y el filtro de corrección de color proporcionan mediciones con corrección de coseno y de color.
  • Acceso mediante botón a las lecturas más altas, más bajas y medias
  • La función de retención HOLD congela la pantalla para capturar lecturas.
  • Sistema de adquisición de datos opcional (11-661-22) o sistema de registro de datos (06-662-72) necesario para transferir las lecturas al ordenador
Información de órdenes
Dimensiones: 17,8 x 7,6 x 3,8 cm (P x An x Al); Peso neto: 269g (9,5 oz); Adaptador de 115 V Easy-Use™ (11-661-23), sistema de adquisición de datos (11-661-22) y sistema de registro de datos (06-662-72) disponibles como accesorios
Certifications
Con certificado ISO 17025 con número de serie individual que indica la trazabilidad del instrumento según los estándares proporcionados por NIST™.
Especificaciones
Tipo Medidor de luz
Exactitud (pie candela) ±4,5% de lectura de escala completa
Exactitud (lux) ±4,5% de lectura de escala completa
Certificaciones/conformidad Con certificado ISO 17025 con número de serie individual que indica la trazabilidad del instrumento según los estándares proporcionados por NIST™.
Altura (métrico) 3,2cm
Incluye 5,1 cm diá. de la célula fotoeléctrica, 1 m de cable, batería alcalina de 9 V, salida serie RS-232-C para conexión a ordenador o registrador de datos compatible con IBM™.
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 17,78cm
Modelo Pantalla doble
Intervalo (pie candela) 0 a 199,9, 200 a 1999 y 2000 a 5000
Intervalo (Lux) 0 a 1999, 2000 a 19 990 y 20 000 a 50 000
Resolución (pie candela) 0,1 a 10 velas
Resolución (Lux) 1 a 100 lux
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,62cm
Pantalla LCD