Learn More
Fisherbrand™ Termómetro Traceable™ para lavavajillas con sonda de acero inoxidable
Código de producto. 15283996 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
15283996 De -50 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15283996
Includes
Se suministra una batería de óxido de plata y un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA.
Informa de las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas durante el ciclo de lavado. El termómetro para lavavajillas Fisherbrand Traceable con sonda de acero inoxidable garantiza una limpieza adecuada al proporcionar pruebas de que se cumple la regulación de temperatura de alcanzar 82 °C (180 °F) durante el lavado de vajilla.
  • La construcción metálica y resistente al agua es ideal para aplicaciones en laboratorios húmedos, áreas de lavado y exteriores
  • Sonda con asa de acero inoxidable de 12,7 cm (5 pulgadas)
  • Pantalla LCD grande y brillante de 7,6/20,3 cm (3/8 pulgadas) de alto (pantalla de cristal líquido)
  • Memoria MÍN./MÁX. °. F/°C conmutable
  • Lecturas de memoria mínima y máxima durante cualquier período de tiempo
  • Interruptor HOLD (congela la pantalla para capturar una temperatura)
  • Intervalo: De -50 a 150 °C
  • Resolución: 0,1 °
  • Precisión ±1 °C entre -20 y 150 °C
  • Diámetro x longitud: 1,75 x 6 in.
  • Peso: 28 gramos
Certifications
Trazable al NIST
Especificaciones
Incluye Silver-oxide battery and individually serial-numbered Traceable™ Certificate is provided from our ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA.
Longitud (métrico) 15,24 cm
Longitud de la sonda (métrico) 12,7 cm
Material Acero inoxidable
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 28.35 g
Tipo de producto Dishwasher Thermometer
Longitud (imperial) 6 in.
Temperatura máx. (imperial) 302 °F
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 302°F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Batería, tipo Silver Oxide
Exactitud ±1°C entre -20°C y +150°C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 8 cm