Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™ con sensores cortos
Código de producto. 11709765 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
De -5 °C a +50 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
De -58 °F a +158 °F
De 23 ° a 122 °F
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F)
N/D
Báscula:
Escala Celsius
Escala Celsius, escala Fahrenheit
Longitud (métrico):
5.7 cm
70 mm
102 mm
10.8 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Báscula Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11709765 De -50°C a +70°C N/D Escala Celsius 102 mm 1 PCS
11789755 De -50°C a +70°C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F) Escala Celsius, escala Fahrenheit 102 mm 1 PCS
11759755 De -5 °C a +50 °C De 23 ° a 122 °F Escala Celsius, escala Fahrenheit 10.8 cm cada uno
11735843 De -50°C a +70°C De -58 °F a +158 °F Escala Celsius, escala Fahrenheit 5.7 cm cada uno
11799735 De -50°C a +70°C De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F) Escala Celsius, escala Fahrenheit 70 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11709765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.20€
    35.85€ / paquete de 1
    Ahorro 7.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija entre modelos con una amplia variedad de características, como la función MAX/MIN para registrar la temperatura máxima y mínima en un determinado periodo de tiempo; alarmas sonoras y visuales y varias pantallas de temperaturas registradas
Elija entre modelos con una amplia variedad de características, como la función MAX/MIN para registrar la temperatura máxima y mínima en un determinado periodo de tiempo; alarmas sonoras y visuales y varias pantallas de temperaturas registradas.
  • Seleccione la temperatura correcta para su uso en baños de agua, refrigeradores, incubadoras y depósitos
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DNV, ISO 17025, A2LA
Diámetro de la sonda (imperial) 0,2 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,2 × 10,1 × 1,5 cm
Para utilizar con (aplicación) Medición de temperaturas de soluciones, baños de agua, refrigeradores, incubadoras y depósitos
Altura (imperial) 0,62 in
Altura (métrico) 1,5 cm
Incluye Montaje en pared autoadhesivo y soporte de sobremesa de laboratorio articulado
Longitud del cable (imperial) 3 pies
Longitud de la sonda (imperial) 0,68 in
Longitud (métrico) 102 mm
Longitud del cable (métrico) 91,44 cm
Longitud de la sonda (métrico) 1,7 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 0,25 oz
Peso (métrico) 7 g
Anchura (imperial) 4 in
Longitud (imperial) 4 pulg
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) N/D
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 10,1 cm
Báscula Escala Celsius