Learn More
Fisherbrand™ Termómetros digitales Traceable™
Código de producto. 11789735 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50 °C a +300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
11789735 De -50 °C a +300 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11789735
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
  • Sonda de acero inoxidable con cable más largo
  • Números de serie individuales
  • Batería
El módulo de montaje del panel es versátil y se ajusta fácilmente. También se puede utilizar como unidad independiente.
  • LCD de cuatro dígitos y fácil visualización de 0,75 in de altura
  • Registra lecturas de memoria mínimas y máximas en cualquier periodo de tiempo
  • La escala de temperatura abarca prácticamente todos los requisitos para pruebas: -58° a +572 °F y -50 a +300 °C La resolución es 0,1° desde -20° hasta +200° ; 1° fuera de este rango
  • La precisión es ± °1 C entre -20° y +100 °C
  • La lectura se actualiza cada segundo
  • La pantalla cambia entre unidades métricas e imperiales
Información de órdenes
Dimensiones: 1,5 alto x 2,44 ancho x 0,5 in. D, Diámetro de la sonda 0,14 in , Longitud de la sonda (incluido el mango): 2,75 in , Longitud del cable: 10
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,14 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,43 x 2,43 x 0,5 pulg (6,2 x 6,1 x 1,3 cm)
Visualizar cotas 9,52 mm (0,75 pulgadas) de altura
Para utilizar con (aplicación) El módulo de montaje del panel es versátil y acopla fácilmente o se puede utilizar como unidad independiente
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 1,3 cm
Incluye Sonda de acero inoxidable con cable más largo, batería
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 2,75 in
Longitud (métrico) 62 mm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 7 cm
Material Plástico
Resolución 0,1 °C
Anchura (imperial) 2,43 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 2,43 in
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58 °F a +572 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 6,1 cm