Learn More
Fisherbrand™ Tacómetros digitales Traceable™
Código de producto. 11714276 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
temp:
De 0,1 a 99,999 rpm
De 1 a 99999 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
11714276 De 0,1 a 99,999 rpm cada uno
11724276 De 1 a 99999 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11714276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
  • El modelo de medidas con y sin contacto se suministra con cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V, caja de ABS resistente, lengüetas reflectantes autoadhesivas, luz interna, cono y dos ruedas (para medir velocidades) y un maletín de transporte
  • El modelo de medidas sin contacto se suministra con cuatro pilas alcalinas AA de 1,5 V, caja de ABS resistente, lengüetas reflectantes autoadhesivas, luz interna y maletín de transporte
Pantalla de gran intensidad de 0,5 pulg. El tacómetro digital Traceable Fisher Scientific determina la velocidad de una centrífuga a una distancia de hasta 12 pulg. (30 cm).
Pantalla nítida de 1,27 cm (0,5 in).El tacómetro digital Traceable Fisherbrand mide la velocidad de una centrífuga desde una distancia de hasta 30 cm.LCD de cinco dígitos; la función de memoria le permite recuperar la lectura más alta, más baja y más reciente.Funda de ABS resistente.
Modelo de medidas con y sin contacto
  • Utilice el sensor sin contacto para obtener lecturas de velocidad en rpm; utilice el sensor de contacto para la lectura directa de las velocidades de superficie en pies por minuto o metros por minuto
  • Detecta velocidades de 0,1 a 99 999 rpm; la resolución es 0,1 por debajo de 1000 y 1 por encima de 1000
  • El sensor de contacto proporciona lecturas de 0,1 a 19 999 rpm, 0,05 a 1999,9 m/min o 0,2 a 6560 ft/min; precisión, 0,05 % + 0,1 rpm de 0 a 999,9 rpm y 0,05 % + 1 rpm de 1000 a 99,999 rpm
  • Dimensiones: 1,50 x 6 x 4 cm; peso: 10,50 oz (298 g)
Modelo de mediciones sin contacto
  • Detecta velocidades de 10 a 99 999 rpm; la resolución es 0,1 por debajo de 1000 y 1 por encima de 1000
  • Mide la velocidad de una centrífuga desde una distancia de 5,1 a 198 cm
  • La unidad tiene una precisión de 0,05 % de la escala completa
  • El indicador del panel de visualización le avisa automáticamente cuando las pilas se están gastando
  • Dimensiones: 7,50 x 2,75 x 1,50 pulgadas (An x Pr x Al) (19 x 7 x 4 cm); peso: 255 g (9 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo Tacómetro digital
Exactitud 0,05 % +0,1 rpm (de 0 a 999,9 rpm), 0,05 % +1 rpm (de 1000 a 99999 rpm)
Altura (imperial) 1,5 in
Altura (métrico) 4 cm
Longitud (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 21,5cm
Peso (imperial) 10,5 oz
Peso (métrico) 298 g
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6 cm
Tipo de pantalla LCD de 5 dígitos
temp De 0,1 a 99,999 rpm
Resolución 0,1 (por debajo de 1000 rpm), 1 (por encima de 1000 rpm)
Para utilizar con (aplicación) Mediciones con y sin contacto