Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/termómetro digital Traceable™
Código de producto. 11704196 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud:
Del ± 2 al ± 4 %
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Exactitud Tamaño de la unidad
11704196 Del ± 2 al ± 4 % 1 PCS
1 options
Código de producto. 11704196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    78.65€ / paquete de 1
    Ahorro 33.35€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Soporte de plástico; pila AA
Cuélguelo de la pared o utilice el soporte de plástico suministrado; la carcasa es de ABS resistente
Ideal para vigilar constantemente los laboratorios, las instalaciones de almacenamiento y las áreas de la planta. El higrómetro/termómetro digital Fisher Scientific™ Traceable™ indica las lecturas de humedad y temperatura en una pantalla LED de 1,2 cm (0,5 pulg). Cuélguelo en la pared o utilice el soporte de plástico suministrado; la carcasa es de ABS resistente.
  • Indica una HR del 25 a 95 % con una precisión del ±2 % en el intervalo medio y de ±4 % al final del intervalo; la resolución para la HR es del 1 %
  • Muestra temperaturas de 0° a 50°C y de 32° a 122° F con una resolución de 0,1°
  • Exactitud de temperatura: ±1,0 °C de 0° a 40°C (±2°C de lo contrario); ±1,8°F de 32° a 104°F (±3.6°F de lo contrario)
  • No es necesario su ajuste
Información de órdenes
Medidas: 2 x 9 x 13 cm (L x An x Al) (0,87 x 3,5 x 5 pulg). Peso neto: 170 g (6 onzas)
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Tipo Higrómetro/termómetro digital
Exactitud Del ± 2 al ± 4 %
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Longitud (métrico) 2 cm
Incluye Soporte de plástico, pila AA
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Tipo de pantalla LED
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2 x 9 x 13 cm (0,87 x 3,5 x 5 pulg)
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 13 cm
Material Plástico ABS
Anchura (métrico) 9 cm
Resolución 0,01
Longitud (imperial) 0,87 pulg
Resolución de temperatura 0,1 °F
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Anchura (imperial) 3,5 pulg
Rango de humedad Del 25 al 90 %
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Para utilizar con (aplicación) Ideal para vigilar constantemente los laboratorios, las instalaciones de almacenamiento y las áreas de la planta