Learn More
Fisherbrand™ Calibres digitales de fibra de carbono Traceable™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosBeskrivelse
Cambie entre pulgadas y milímetros fácilmente
Para medir el diámetro exterior o interior. Diseño ergonómico. No es necesaria ninguna lubricación en la barra de deslizamiento ultrasuave.
- Pantalla digital de gran tamaño: 0,8 cm (0,3 in) de Al
- Fabricado con fibra de carbono compuesto resistente
- Resultados mayor que o menor que sin cálculos
- El botón de puesta a cero restablece la unidad al instante en cualquier posición
- Funcionamiento de 10 000 horas con la batería suministrada
- Resolución: 0,1 in y 0,1 mm
- Exactitud: ± 0,01 in y ± 0,2 mm
Versión de 4 pulg.
- Intervalo: de 0 a 100 mm (de 0 a 4 pulg.)
- Dimensiones: 7 × 2,5 pulg.
- Peso: 1 oz
- Intervalo: de 0 a 150mm (de 0 a 6 pulg.)
- Dimensiones: 9,5 × 3 pulg.
- Peso: 2 oz
Overholdelse
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de producto | Calibrador, Digital |
| Para utilizar con (aplicación) | Mide dimensiones internas y externas |
| Peso (imperial) | 2 oz |
| Peso (métrico) | 0,57 kg |
| Material | Fibra de carbono |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.