Learn More
Fisherbrand™ Calibres digitales de fibra de carbono Traceable™
Código de producto. 11777105 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (imperial):
1 oz
2 oz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (imperial) Tamaño de la unidad
11777105 1 oz cada uno
11787105 2 oz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11777105
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Cambie entre pulgadas y milímetros fácilmente
Para medir el diámetro exterior o interior. Diseño ergonómico. No es necesaria ninguna lubricación en la barra de deslizamiento ultrasuave.
  • Pantalla digital de gran tamaño: 0,8 cm (0,3 in) de Al
  • Fabricado con fibra de carbono compuesto resistente
  • Resultados mayor que o menor que sin cálculos
  • El botón de puesta a cero restablece la unidad al instante en cualquier posición
  • Funcionamiento de 10 000 horas con la batería suministrada
  • Resolución: 0,1 in y 0,1 mm
  • Exactitud: ± 0,01 in y ± 0,2 mm
Versión de 4 pulg.
  • Intervalo: de 0 a 100 mm (de 0 a 4 pulg.)
  • Dimensiones: 7 × 2,5 pulg.
  • Peso: 1 oz
Versión de 6 pulg.
  • Intervalo: de 0 a 150mm (de 0 a 6 pulg.)
  • Dimensiones: 9,5 × 3 pulg.
  • Peso: 2 oz
Compliance
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Specifications
Tipo de producto Calibrador, Digital
Para utilizar con (aplicación) Mide dimensiones internas y externas
Peso (imperial) 1 oz
Peso (métrico) 0.25 kg
Material Fibra de carbono