Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de refrigerador Traceable™ Digital-Bottle™
Código de producto. 11709745 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Relleno del frasco:
Glicol no tóxico
Gránulos de vidrio
Modelo:
Modelo Ultra
Modelo estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Relleno del frasco Modelo unitSize
11709745 Glicol no tóxico Modelo estándar cada uno
11719745 Glicol no tóxico Modelo Ultra cada uno
11739745 Gránulos de vidrio Modelo Ultra cada uno
11729745 Gránulos de vidrio Modelo estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11709745
Innovadores termómetros de refrigerador/congelador de frascos digitales con lecturas MÍNIMAS y MÁXIMAS
Los termómetros de refrigerador Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ muestran lecturas mínimas y máximas a lo largo de cualquier periodo de tiempo, y la unidad completa es resistente al agua
  • Intervalo de temperatura de -20° a +50 °C
  • La resolución es 0,1°
  • La precisión es de±1,0° /La precisión del modelo ultra es de ±0,4 °C en puntos probados
  • Incluye certificado NIST
  • La sonda de acero inoxidable protege el sensor de termistor de alta precisión
  • El frasco relleno de líquido GRAS (generalmente considerado como seguro, según la FDA) imita las temperaturas de las muestras líquidas
  • GRAS — líquido generalmente reconocido como seguro por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos
  • Disponible con relleno de líquido o relleno de cordón de vidrio
  • El soporte de plástico ABS resistente a productos químicos se puede colocar en un estante o fijar un lateral a una pared de refrigerador o cualquier pared con el Velcro suministrado — es de 5,7 × 5,7 × 3,2 cm (2,25 × 2,25 × 1,25 pulgadas)
Certifications
El termómetro Traceable va con certificado y nº serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Se indica la trazabilidad según las normas NIST™.
Compliance
Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Especificaciones
Relleno del frasco Glicol no tóxico
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Incluye Sonda de acero inoxidable, soporte de plástico ABS, cinta de doble cara y Velcro™ y batería de óxido de plata reemplazable
Longitud (métrico) 117 mm
Material ABS
Modelo Modelo estándar
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 3,66 oz
Peso (métrico) 102,05 g
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4,63 in
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) -4 °F
Temperatura mín. (métrico) − 20 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +50 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Congelador, refrigerador, incubadora y cámara climática
Batería, tipo 1 Silver Oxide battery
Exactitud ±0,5 °C entre 0 °C y 50 °C, de lo contrario, ±1 °C
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 12 cm