Learn More
Fisherbrand™ Anemómetro/termómetro digital Traceable™
Código de producto. 11794196 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del envase:
Plástico ABS
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material del envase Tamaño de la unidad
11794196 Plástico ABS cada uno
1 options
Código de producto. 11794196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.00€
    295.44€ / paquete de 1
    Ahorro 27.56€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mide la velocidad del viento exterior, la velocidad/temperatura del aire en campanas extractoras y el ligero movimiento del gas en los conductos.
  • Muestra la temperatura del aire medido; el intervalo de 0 ° a 60 °C y de 32 ° a 140 °F con una resolución de 0,1 °C o °F.
  • Diseñado para un uso intensivo en laboratorio, planta y campo con facilidad y precisión
  • El instrumento tiene cuatro intervalos predefinidos: De 0,4 a 30 mps con una resolución de 0,1 mps; de 1,4 a 108 km/h con una resolución de 0,1km/h; de 80 a 5910 fpm con una resolución de 10 fpm y de 1,48 a 98,71 km/h (0,8 a 53,3 kn) con una resolución de 0,18 km/h (0,1 kn)
  • La precisión del anemómetro es de +/-2 % más 1 dígito, la precisión de la temperatura es de +/-1 °C.
  • La paleta de rodamiento de bolas de baja fricción y precisión gira libremente a velocidades bajas y altas; la lectura se actualiza de manera instantánea
  • El interruptor HOLD “congela” la pantalla para capturar y registrar las lecturas
  • La resistente carcasa de ABS es resistente a los productos químicos y a los golpes, y cuenta con un práctico soporte de sobremesa plegable para facilitar la supervisión
  • La pantalla LCD extragrande tiene una altura de 1,9 cm; se puede leer desde 4,6 m de distancia
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA.
Especificaciones
Tipo Anemómetro/termómetro digital económico
Exactitud ±2 %
Material del envase Plástico ABS
Tipo de gas Aire
Certificaciones/conformidad Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las +normas facilitadas por el NIST (Instituto Nacional de Normas y Tecnología, Estados Unidos)™.
Dimensiones (L x An) 6,25 x 3 pulg (15,9 x 7,6cm)
Pantalla LCD
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 31.75 mm
Longitud (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 15,9cm
Anchura (métrico) 7,6cm
máx. (imperial) De 32° a 140 °F
Temperatura (métrico) De 0°C a 60°C
Peso (imperial) 16 oz
Peso (métrico) 454 g
Anchura (imperial) 3 in
Incluye Pila alcalina de 9 V, NIST Traceable™ certificado e instrucciones