Learn More
Fisherbrand™ Punto de condensación/bulbo húmedo/humedad/termómetro Traceable™
Código de producto. 11724196 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40°C a +70°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11724196 De -40°C a +70°C cada uno
1 options
Código de producto. 11724196
Includes
Dos pilas alcalinas AA con duración para un año de seguimiento continuo, funda de plástico de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos
Traceable™ El punto de rocío/bulbo húmedo/humedad/termómetro muestra valores actuales, mínimos y máximos.
  • Establezca una alarma de valores altos/bajos para las cuatro lecturas (punto de condensación, bulbo húmedo, humedad y temperatura)
  • La alarma se puede configurar en 0,1° incrementos; suena durante un minuto y el LED rojo parpadea hasta que las lecturas vuelven a condiciones sin alarma
  • Rango de temperatura: -40° hasta +°70 C y -40° hasta +158 °F
  • Resolución de temperatura: 0,1° (por debajo de 100°)
  • Exactitud: ±1 °C
  • Rango de humedad relativa: 1 a 99%
  • Resolución: 0,1 % HR
  • Exactitud: ±4% entre 20 a 80% HR
  • Dimensiones: 4,13 x 4,13 x 1 in. (10,5 x 10,5 x 2,5 cm)
  • Dígitos LCD: 1 in Alto (2,5 cm)
  • Peso: 4,25 oz. (0,12 kilogramos)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Se ajusta a los requisitos federales de la especificación 493.1207 de CLIA sobre el control de la temperatura y la humedad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 4,12 x 4,13 x 1 pulg (10,5 x 10,5 x 2,5 cm)
Visualizar cotas 2,54 cm (1 pulg.) de Al
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de los indicadores actuales, pantallas de mínimos y máximos
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 2,5 cm
Incluye Dos pilas alcalinas AA con duración para un año de seguimiento continuo, funda de plástico de ABS de alto impacto resistente a los productos químicos
Longitud (métrico) 105 mm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 4,25 oz
Peso (métrico) 120 g
Anchura (imperial) 4,13 in
Tipo de producto Termómetro Traceable
Longitud (imperial) 4,12 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -40 °F
Temperatura mín. (métrico) -40° C
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40°C a +70°C
Calibrated Sí
Exactitud ± 1 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 10,5 cm