Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro con temporizador de cuenta atrás/adelante Traceable™
Código de producto. 11785863 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
De 99 min 59 s a 1 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
11785863 De 99 min 59 s a 1 s cada uno
1 options
Código de producto. 11785863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.15€
    27.10€ / paquete de 1
    Ahorro 6.05€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Dorso magnético, caballete articulado, mecanismo deslizante del fijador de resorte, orificio para un cordón, pila, reloj y memoria
Temporizador de sobremesa práctico y monocanal.
  • Capacidad de temporización: Cuenta atrás de 100 minutos; cuenta hacia delante hasta 60 min
  • Exactitud: 0,01%
  • Resolución: 1 s
  • Pantalla: LCD de 0,375 pulg de alto
  • Función «Thru-zero»
  • Teclado completo (teclas de 0 a 9)
  • Alarma: Un minuto, se silencia automática o manualmente
  • Mecanismo deslizante del fijador de resorte, orificio para un cordón, reloj y memoria
  • Dimensiones: 5,71 x 6,35 x 1,27cm (2,25 x 2,5 x 0,5 pulg)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador portátil/de sobremesa
Intervalo de tiempo De 99 min 59 s a 1 s
Alarms 1 min
Exactitud 0,0001
Pantalla LCD
Batería, tipo D357/357A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,25 x 2,5 x 0,5 pulg (5,71 x 6,35 x 1,27 cm)
Longitud (imperial) 2,25 in
Longitud (métrico) 5,71 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,35 cm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura del visor (imperial) 0,37 in
Altura (métrico) 1,27 cm
Altura del visor (métrico) 0,93 cm
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 42,52 g
Incluye Dorso magnético, caballete articulado, mecanismo deslizante del fijador de resorte, orificio para un cordón, pila de óxido de plata, reloj y memoria, funda de plástico de ABS
Certificaciones/conformidad NIST