Learn More
Fisherbrand™ Bolígrafo medidor de conductividad Traceable™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Medidor de conductividad fácil de usar y resistente al agua diseñado para análisis de rutina y control de calidad. Solo tiene que encender, insertar y, al mismo tiempo, leer el resultado y la temperatura.
- Carcasa de plástico ABS resistente al agua
- Dígitos de LCD de 0,5 pulg fáciles de leer
- La pantalla dual muestra la lectura y la temperatura
- El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
- Las teclas de flecha permiten un ajuste rápido según los estándares de calibración
- Guarda los datos de calibración incluso cuando la unidad está apagada
- La sonda de respuesta instantánea y el termistor de estado sólido proporcionan lecturas precisas
- La compensación de la temperatura permite que las lecturas hagan referencia automáticamente al estándar internacional de 25 °C; el usuario puede establecer el coeficiente de temperatura programable
- Dimensiones: 6,5 x 1,4 x 1,25 in (16,5 x 3,56 x 3,18cm)
- Peso: 63,8 g (2,25 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumplen con los requisitos para CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO y las normativas federales/estatales.
Specifications
Specifications
| Incluye | Batería |
| Exactitud (conductividad) | ±1 % FS +1 dígito |
| Measurement Modes | Conductividad |
| Constante de celda | 0,1, 1, 10 cm-1 |
| Puntos de calibración | 5 |
| Intervalo (conductividad) | De 0 a 1999 μs |
| Compensación de la temperatura | 20 °C y 25 °C |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C a 50°C |
| Resolución (temperatura) | 0,1 °C |
| Exactitud (temperatura) | ± 0,5 °C |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.