Learn More
Fisherbrand™ Bolígrafo medidor de salinidad con trazabilidad™
Código de producto. 11734226 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
LCD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11734226 LCD cada uno
1 options
Código de producto. 11734226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    74.52€ / paquete de 1
    Ahorro 40.48€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Medidor de salinidad fácil de usar y a prueba de salpicaduras diseñado para análisis de rutina y control de calidad. Solo tiene que encender, insertar y, al mismo tiempo, leer el resultado y la temperatura.
  • Carcasa de plástico ABS sólida, resistente a productos químicos y resistente al agua
  • Dígitos de LCD de 12,7 mm (0,5 pulgadas) fáciles de leer
  • La pantalla dual muestra la lectura y la temperatura
  • El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
  • Las teclas de flecha permiten un ajuste rápido según los estándares de calibración
  • Guarda los datos de calibración incluso cuando la unidad está apagada
  • La sonda de respuesta instantánea y el termistor de estado sólido proporcionan lecturas precisas
  • La compensación de la temperatura permite que las lecturas hagan referencia automáticamente al estándar internacional de 25 °C; el usuario puede establecer el coeficiente de temperatura programable
  • Dimensiones: 6,5 x 1,4 x 1,25 pulg (16,5 x 3,56 x 3,18cm)
  • Peso: 63,8g (2,25 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumplen con los requisitos para CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO y las normativas federales/estatales.
Especificaciones
Incluye Batería
Measurement Modes Salinidad
Compensación de la temperatura 25 °C
Intervalo (salinidad) De 0,00 a 10,00 ppt, 10,1 a 70,0 ppt
Resolución (salinidad) 0,01 ppt
Exactitud (salinidad) ±1.0% a escala real
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 50°C
Resolución (temperatura) 0,1 °C
Exactitud (temperatura) ± 0,5 °C
Tipo de pantalla LCD
Certificaciones/conformidad ISO 17025, NIST
Clasificación IP Ninguno
Peso (imperial) 2,25 oz
Garantía 3 años
Material ABS
Tipos de sensores Salinidad
Tipo Pen de salinidad
Longitud (métrico) 16,5 cm
Anchura (imperial) 1,4 in
Anchura (métrico) 3,56 cm
Altura (imperial) 6,5 in
Altura (métrico) 16,5 cm