Learn More
Fisherbrand™ reloj/termómetro/medidor de humedad Traceable™
Código de producto. 11785833 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Pila AA y tornillo de montaje en pared
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11785833 Pila AA y tornillo de montaje en pared cada uno
1 options
Código de producto. 11785833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.60€
    35.36€ / paquete de 1
    Ahorro 9.24€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Pila AA y tornillo para montaje en pared
Esta unidad de pared funciona mediante batería y presenta una pantalla de 24,76 cm (9,75 in).
Realice un seguimiento simultáneo de la hora actual, la temperatura y la humedad con el reloj/termómetro/medidor de humedad Fisher Scientific™ Traceable™. Esta unidad de pared funciona con pila y presenta una pantalla de 24,76 cm (9,75 in).
  • Indica la hora al segundo con una exactitud de cristal de cuarzo del 0,01 %.
  • Temperatura: De -20° a +55 °C (de -4° a +131 °F)
  • Humedad relativa: Del 0 al 100%
Certifications
Se proporciona un certificado Traceable™ ISO 17025 con número de serie individual para indicar la trazabilidad del instrumento (solo para la hora) según los estándares proporcionados por el NIST.
Especificaciones
Tipo Termómetro con reloj/termómetro de humedad
Intervalo de humedad Del 0 al 100%
Resolución 0,02
Exactitud ±5 %
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +55 °C
Exactitud de temperatura ± 1,5 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 10° a 130 °F
Resolución de temperatura 2 °F
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,453 kg
Para utilizar con (aplicación) Realice un seguimiento simultáneo de la hora actual, la temperatura y la humedad
Incluye Pila AA y tornillo de montaje en pared
Certificaciones/conformidad ISO 17025, NIST