Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de grandes dígitos Traceable™ See-Thru™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Restablecimiento automático diario de mín./máx.
- Rango de temperatura: -13.0° hasta +°158,0 F o -25,0° hasta +70,0 °C
- Resolución: 0,1°
- Exactitud: ±1 °C
- Dimensiones: 3,5 x 4,25 x 0,75 in. (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
- Peso: 8 oz. (0,2 kilogramos)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™; indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,25 x 3,5 x 0,75 pulg (10,8 x 8,9 x 1,9 cm) |
| Visualizar cotas | 1,25 in (3,1 cm) de alto |
| Para utilizar con (aplicación) | En exteriores, en espacios de almacenamiento, campanas extractoras, laboratorios, salas limpias, refrigeradores y áreas de planta |
| Altura (imperial) | 0,75 in |
| Altura (métrico) | 1,9 cm |
| Incluye | Cinta de montaje, Velcro™ , Batería AAA |
| Longitud (métrico) | 108 mm |
| Material | Plástico |
| Resolución | 0,1 °C |
| Mostrar más |