Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de sobremesa Traceable™: 100 minutos
Código de producto. 11799795 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 min 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
11799795 99 min 59 s cada uno
1 options
Código de producto. 11799795
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Caballete, clip y dorso magnético, pila AAA con 2 años de vida útil
Un canal de temporización y pantalla de una sola línea
Incluye un canal de temporización y pantalla de una sola línea. El temporizador de sobremesa Fisher Scientific™ Traceable™ de 100 minutos se completa con una pantalla de LCD que se puede leer desde 6 metros (20 pies).
  • Recuperación de memoria
  • Intervalo del temporizador: 99 minutos, 59 segundos
  • Resolución: 1 s
  • Exactitud: 0,01 %
  • Pantalla: LCD de 19,05 mm (0,75 pulg) de altura, legible desde 6 m (20 pies).
  • Alarma: 30 segundos, se silencia automática o manualmente
  • Dimensiones: 1,3 L × 6,4 An × 6,4 cm Al (0,5 × 2,5 × 2,5 pulg)
Certifications
Se suministra certificado para indicar trazabilidad del instrumento de acuerdo con las normas facilitadas por el NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador portátil/de sobremesa
Intervalo de tiempo 99 min 59 s
Alarms Sonoro
Exactitud 0,01%
Resolución De 1 s
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,5 x 2,5 x 2,5 pulg (1,27 x 6,35 x 6,35 cm)
Longitud (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 1,27 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,35 cm
Altura (imperial) 2,5 in
Altura del visor (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 6,35 cm
Altura del visor (métrico) 1,91 cm
Peso (imperial) 0.13 lb.
Peso (métrico) 0.06 kg
Incluye Caballete, clip y dorso magnético, pila AAA con 2 años de vida útil
Para utilizar con (aplicación) Para pruebas repetitivas
Certificaciones/conformidad NIST