Learn More
Fisherbrand™ Anemómetros/termómetros Traceable™
Product Code. 11764196 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Medición del flujo de aire y la temperatura
Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad y el punto de condensación
Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad, el punto de condensación y la presión barométrica
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Para utilizar con (aplicación) Unit Size
11764196 Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad, el punto de condensación y la presión barométrica cada uno
11744196 Medición del flujo de aire y la temperatura cada uno
11754196 Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad y el punto de condensación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11764196
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Add to basket
Add to basket
Includes
Cuatro pilas AAA.
Diseñados para un funcionamiento intuitivo y sencillo
Los anemómetros/termómetros Fisher Scientific™ Traceable™ recuperan lecturas mínimas y máximas con la pulsación de un botón
  • Funcionamiento sencillo
  • Carcasa de plástico ABS resistente; duradera en condiciones de laboratorio duras
  • Cierre de la junta tórica
  • El teclado de membrana evita el polvo y la suciedad
  • El botón HOLD congela la lectura en la pantalla.
  • Dígitos de LCD de 9,52 mm (0,375 in) de alto contraste.
Especificaciones: 
  • Máx. Velocidad del aire: 1,8 km/min (5910 pies/min)
  • Mín. Velocidad del aire: 24,38 m/min (80 pies/min)
  • Resolución de velocidad del aire: 30 cm/min (1 pie/min), (0,1 m/s)
  • Precisión de velocidad del aire: ±3 %, <20 m/s; ±4 %, >20 m/s
  • Máx. HR: 95 %
  • Mín. HR: 10 %
  • Resolución de RH: 0,1% HR
  • Precisión de RH: ±3 %
  • Mín. Punto de rocío: -25,3 °C
  • Máx. Punto de rocío: 48,9 °C
  • Resolución de punto de rocío: 0,1 °C
  • Diám. de sonda: 1,5 in
  • Registro de datos: No
  • Presión barométrica mín.: 0,29 Hg
  • Presión barométrica máx.: 32,48 Hg
  • Dimensiones: 1,50 x 8,25 x 1,50 in (38,1 x 209,5 x 38,1mm)
  • Peso: 170,1g (6 oz)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST™.
Specifications
Tipo Anemómetro de paletas
Exactitud ± 0,8 °C
Material del envase Plástico ABS
Tipo de gas Aire
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Para utilizar con (aplicación) Medición del flujo de aire, la temperatura, la humedad, el punto de condensación y la presión barométrica
Longitud (imperial) 8,25 in
Longitud (métrico) 21 cm
Detalles de la fuente de alimentación Cuatro AAA
máx. (imperial) De 32 °F a 122 °F
Temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Peso (imperial) 6 oz
Peso (métrico) 170 g