Especificaciones
| Diámetro (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro (métrico) | 1,58 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador de varillas |
| Altura (imperial) | 29 pulg |
| Altura (métrico) | 73,6 cm |
| Tipo | Soporte |
| Recubrimiento | Aluminio |
| Material | Acero inoxidable |