Learn More
Fisherbrand™ Carcasas de sonido para desmembradores sónicos modelos 505 y 705
Código de producto. 15351211 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
33 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15351211 33 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15351211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00€
    972.17€ / paquete de 1
    Ahorro 822.83€
    45% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Carcasa de sonido para desmembradore sónico modelo 505/705 Los desmembradores sónicos son dispositivos extremadamente ruidosos que pueden causar molestias al usuario y a otras personas en las inmediaciones. La carcasa de sonido reduce el ruido en 20 dBa y está fabricada para funcionar con todos los accesorios. Además de reducir el ruido, la carcasa de sonido tiene una varilla de soporte interna y un sistema de montaje de convertidor.
Esta carcasa de sonido Fisher Scientific™ está diseñada para su uso con los modelos 505/705 del desmembrador sónico. Reduce de forma significativa el ruido de los desmembradores sónicos.
  • Carcasa reductora de sonido que incluye soporte y abrazadera
  • Para su uso con el desmembrador sónico modelo 505/705
  • Hay dos puertos a cada lado de la carcasa para tubos de refrigerante o una sonda de control de temperatura.
  • Las paredes interiores están revestidas con espuma acústica resistente al agua.
  • La puerta tiene una ventana para poder controlar visualmente los experimentos.
  • Dimensiones: 34,3 x 33 x 77,5 cm (An x F x Al)
Especificaciones
Altura (imperial) 30,5 pulg
Altura (métrico) 77,5 cm
Longitud (imperial) 13 pulg
Longitud (métrico) 33 mm
Anchura (imperial) 13,5 pulg
Anchura (métrico) 34,3 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para reducción de sonido
Para utilizar con (equipo) Desmembrador sónico modelo 505 y 705
Incluye Varilla de soporte interno y el sistema de montaje del convertidor
Tipo de producto Carcasa de sonido