Learn More
Fisherbrand™ Carcasa de sonido para desmembrador sónico modelo 50 y 120
Shop All Fisherbrand Electrochemistry ProductsDescription
Esta carcasa de sonido Fisher Scientific™ está diseñada para su uso con desmembradores sónicos modelo 50 y modelo 120.
- Carcasa reductora de sonido que incluye soporte y abrazadera
- Para su uso con el desmembrador sónico modelo 50/120
- Hay dos puertos a cada lado de la carcasa para tubos de refrigerante o una sonda de control de temperatura.
- Las paredes interiores están revestidas con espuma acústica resistente al agua.
- La puerta tiene una ventana para poder controlar visualmente los experimentos.
- Dimensiones: 50,8 x 25,4 x 25,4 cm
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Carcasa de sonido |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 x 12 x 20 pulg |
| Altura (imperial) | 20 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para reducción de sonido |
| Para utilizar con (equipo) | Desmembrador sónico modelo 50/120 |
| Incluye | Varilla de soporte interno y el sistema de montaje del convertidor |