Learn More
Fisherbrand™ Calculadora de grandes dígitos alimentada por energía solar
Código de producto. 11794406 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de pantalla:
Pantalla grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de pantalla Tamaño de la unidad
11794406 Pantalla grande cada uno
1 options
Código de producto. 11794406
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Funda de bolsillo.
Realiza todos los cálculos aritméticos
  • Incluye memoria, porcentaje y coma decimal flotante
  • Teclas de gran tamaño y los dígitos de 1,3 cm Al (0,5 pulg) que permiten una lectura y funcionamiento sencillos
  • No necesita pilas u otro tipo de alimentación independiente
Información de órdenes
Dimensiones: 4,25 x 2,37 x 0,25 pulg (10,8 x 6,0 x 0,6 cm) (An x P x Al) Peso: 57g (2 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Calculadora
Tipo de pantalla Pantalla grande
de control principal Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, memoria, porcentaje y coma decimal flotante
Teclado Teclas de tamaño grande
Dimensiones (L x An) 4,25 x 2,37 pulg
Altura (imperial) 0,25 pulg
Altura (métrico) 0,6 cm
Longitud (imperial) 4,25 pulg
Longitud (métrico) 10,8 cm
Anchura (imperial) 2,37 in
Anchura (métrico) 6,0 cm
Peso (imperial) 2 oz
Peso (métrico) 56,6 g
Fuente de alimentación Solar
Para utilizar con (aplicación) Todos los cálculos aritméticos
Incluye Funda de bolsillo